Merck
595918
Sigma-Aldrich
(5-クロロ-1-ペンチニル)トリメチルシラン
97%
別名:
1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl(CH2)3C≡CSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
174.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4560 (lit.)
bp
75-77 °C/20.6 mmHg (lit.)
密度
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#CCCCCl
InChI
1S/C8H15ClSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9/h4-5,7H2,1-3H3
InChI Key
UPVHIBLXQNNITH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
(5-Chloro-1-pentynyl)trimethylsilane can be used to synthesize 5-trimethylsilyl-4-pentynyllithium (TMSPLi), which can be used as an initiator in the polymerization of styrene.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
595918-BULK:
595918-VAR:
595918-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"Acetylene-Functionalized Lithium Initiators for Anionic Polymerization. Powerful Precursors for ?Click? Chemistry"
Touris A, et al.
Macromolecules, 44(07), 1886-1893 (2011)