Merck
94195
Sigma-Aldrich
10-Undecyn-1-ol
≥95.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20O
CAS番号:
分子量:
168.28
Beilstein:
1702764
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.457
密度
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h1,12H,3-11H2
InChI Key
YUQZOUNRPZBQJK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
94195-BULK:
94195-5ML:
94195-VAR:
94195-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)