濃度
80 wt. % in xylene
屈折率
n20/D 1.494
bp
97 °C
密度
1.34 g/mL at 25 °C
官能基
alkyl halide
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCC#C
InChI
1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
InChI Key
YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
45.0 °F - closed cup
引火点(℃)
7.22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
530409-125G:4548173166742
530409-VAR:
530409-BULK:
530409-50G:4548173166759