Merck
238325
Sigma-Aldrich
アリルヨージド
98%
別名:
3-ヨード-1-プロペン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2I
CAS番号:
分子量:
167.98
Beilstein:
1697594
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.554 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
溶解性
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble (practically)(lit.)
密度
1.837 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ICC=C
InChI
1S/C3H5I/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
InChI Key
HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
よう化アリルとMoO3、Bi2O3、およびBi、Co、Mgのモリブデン酸塩の相互作用が270~480°Cの温度範囲で研究されています。
アプリケーション
よう化アリルは以下のように利用されています。
  • ガスクロマトグラフィー測定による単一パルスショックチューブでの再結合を研究するためのアリルラジカル生成での前駆物質
  • シクロプロペンのcis-二重アリル化でセスキよう化アリルとともに使用される試薬
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
238325-BULK:
238325-VAR:
238325-25G:4548173987118
238325-1KG:
238325-100G:4548173987101
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Interaction of allyl iodide with molybdate catalysts for the selective oxidation of hydrocarbons.
Grzybowska B, et al.
J. Catal., 49(2), 150-163 (1977)
Aleksandr Fridlyand et al.
The journal of physical chemistry. A, 117(23), 4762-4776 (2013-05-18)
The recombination and disproportionation of allyl radicals has been studied in a single pulse shock tube with gas chromatographic measurements at 1-10 bar, 650-1300 K, and 1.4-2 ms reaction times. 1,5-Hexadiene and allyl iodide were used as precursors. Simulation of
Tsunehisa Hirashita et al.
Organic & biomolecular chemistry, 5(13), 2154-2158 (2007-06-22)
The successive double allylation of cyclopropenes with allylindium sesquiiodide and allyl iodide proceeded with a cis-addition mode in the presence of other organometallics (e.g. Grignard reagent, cuprate, Et(2)Zn and Et(3)Al), giving the corresponding cis-diallylcyclopropanes in high yields.
Xin Ma et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(25), 6355-6361 (2019-02-28)
Unexpectedly, the 5-dehydroquinoline radical cation was formed in the gas phase from the 5-iodo-8-nitroquinolinium cation upon ion-trap collision-activated dissociation. This reaction involves the cleavage of a nitro group to generate an intermediate monoradical, namely, the 8-dehydro-5-iodoquinolinium cation, followed by rearrangement
Michael Lesslie et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 21(3), 589-597 (2015-08-27)
Radical migration, both intramolecular and intermolecular, from the tyrosine phenoxyl radical Tyr(O(∙)) to the cysteine radical Cys(S(∙)) in model peptide systems was observed in the gas phase. Ion-molecule reactions (IMRs) between the radical cation of homotyrosine and propyl thiol resulted