蒸気圧
7.22 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
39 °C (lit.)
密度
1.556 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O
InChI
1S/C4ClF7O/c5-1(13)2(6,7)3(8,9)4(10,11)12
InChI Key
WFELVFKXQJYPSL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Perfluorobutyryl chloride has been used in the preparation of:
- ethylcellulose perfluorobutyrate, non-thrombogenic novel fluoropolymer for gas-exchange membranes
- 2-perfluoroalkylbenzothiazole
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
Jan Code
257923-5G:
257923-VAR:
257923-25G:
257923-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of 2-and 2, 5-substituted benzoxazoles and benzothiazoles.
Soloski EJ, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 8(4), 295-304 (1976)
R J Petersen et al.
Transactions - American Society for Artificial Internal Organs, 21, 242-248 (1975-01-01)
A novel fluoropolymer prepared from ethylcellulose by acylation with perfluorobutyryl chloride has been shown to be remarkably non-thrombogenic in vena cava and renal embolus ring implant tests. Gas permeabilities of this fluoropolymer are dufficient to make it highly attractive for