Merck
686573
Sigma-Aldrich
ビス-MPAポリエステル-64-ヒドロキシル、第4世代超分岐ポリマー
≥97%
別名:
ALH-64-OH, PFH-64-OH, ハイパーポリマー, 高分岐ポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C315H512O189
CAS番号:
分子量:
7323.32
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
hydroxyl surface groups
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder (lyophilized)
分子量
generation 4
表面基数
64 (avg.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCCOCCOCC(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO
InChI
1S/C315H512O189/c1-255(71-316,72-317)195(380)449-143-291(37,144-450-196(381)256(2,73-318)74-319)231(416)489-175-307(53,176-490-232(417)292(38,145-451-197(382)257(3,75-320)76-321)146-452-198(383)258(4,77-322)78-323)247(432)481-135-287(33,136-482-248(433)308(54,177-491-233(418)293(39,147-453-199(384)259(5,79-324)80-325)148-454-200(385)260(6,81-326)82-327)178-492-234(419)294(40,149-455-201(386)261(7,83-328)84-329)150-456-202(387)262(8,85-330)86-331)227(412)445-67-63-440-61-62-441-191-315(192-442-64-68-446-228(413)288(34,137-483-249(434)309(55,179-493-235(420)295(41,151-457-203(388)263(9,87-332)88-333)152-458-204(389)264(10,89-334)90-335)180-494-236(421)296(42,153-459-205(390)265(11,91-336)92-337)154-460-206(391)266(12,93-338)94-339)138-484-250(435)310(56,181-495-237(422)297(43,155-461-207(392)267(13,95-340)96-341)156-462-208(393)268(14,97-342)98-343)182-496-238(423)298(44,157-463-209(394)269(15,99-344)100-345)158-464-210(395)270(16,101-346)102-347,193-443-65-69-447-229(414)289(35,139-485-251(436)311(57,183-497-239(424)299(45,159-465-211(396)271(17,103-348)104-349)160-466-212(397)272(18,105-350)106-351)184-498-240(425)300(46,161-467-213(398)273(19,107-352)108-353)162-468-214(399)274(20,109-354)110-355)140-486-252(437)312(58,185-499-241(426)301(47,163-469-215(400)275(21,111-356)112-357)164-470-216(401)276(22,113-358)114-359)186-500-242(427)302(48,165-471-217(402)277(23,115-360)116-361)166-472-218(403)278(24,117-362)118-363)194-444-66-70-448-230(415)290(36,141-487-253(438)313(59,187-501-243(428)303(49,167-473-219(404)279(25,119-364)120-365)168-474-220(405)280(26,121-366)122-367)188-502-244(429)304(50,169-475-221(406)281(27,123-368)124-369)170-476-222(407)282(28,125-370)126-371)142-488-254(439)314(60,189-503-245(430)305(51,171-477-223(408)283(29,127-372)128-373)172-478-224(409)284(30,129-374)130-375)190-504-246(431)306(52,173-479-225(410)285(31,131-376)132-377)174-480-226(411)286(32,133-378)134-379/h316-379H,61-194H2,1-60H3
InChI Key
GQHXGYXVJHXWBS-UHFFFAOYSA-N
詳細
DMSO、メタノールなどの極性溶媒に可溶です。水中で乳化します(コロイド系)。
分子量(計算値)7,323
その他情報
ビス-MPA = 2,2-ビス(ヒドロキシル-メチル)プロピオン酸
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
適用法令
Jan Code
686573-VAR:
686573-10G:
686573-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Idoia Martín-de-Lucía et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 249, 581-588 (2019-04-02)
Hyperbranched polymers are nanomaterials belonging to the class of dendritic architectures with increasing applications in many diverse fields. We studied the toxicity of two hyperbranched polymers to the freshwater crustacean Daphnia magna. A hyperbranched hydroxyl-terminated polyester and a commercial hyperbranched
資料
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.