Merck
238856
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Amino-2-propanol
98%
別名:
(−)-Isopropanolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2NH2
CAS番号:
分子量:
75.11
Beilstein:
1718869
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −23.5°, c = 1 in methanol
光学純度
ee: 98% (GLC)
自己発火温度
635 °F
屈折率
n20/D 1.4482 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
C[C@@H](O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m1/s1
InChI Key
HXKKHQJGJAFBHI-GSVOUGTGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
238856-BULK:
238856-1G:
238856-VAR:
238856-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)