Merck
238864
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-アミノ-2-プロパノール
97%
別名:
(+)-イソプロパノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2NH2
CAS番号:
分子量:
75.11
Beilstein:
1718868
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +18°, c = 1.8 in H2O
屈折率
n20/D 1.4437 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
C[C@H](O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m0/s1
InChI Key
HXKKHQJGJAFBHI-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol is a chiral amino alcohol.
アプリケーション
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol may be used in the preparation of S-(+)-1-(2,3-naphthalimido)-2-propanol.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
238864-1G:
238864-BULK:
238864-5G:
238864-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly Enantioselective asymmetric hydrogenation of a-phthalimide ketone: an efficient entry to enantiomerically pure amino alcohols.
Lei A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(6), 1626-1627 (2004)
S-(+)-1-Methyl-2-(2, 3-naphthalimido) ethyl Trifluoromethanesulfonate as a Fluorescence Chiral Labeling Reagent for Carboxylic Acid Enantiomers.
Yasaka Y, et al.
Analytical Sciences, 11(2), 295-297 (1995)
D Catone et al.
The Journal of chemical physics, 127(14), 144312-144312 (2007-10-16)
Valence band and C 1s core-level photoelectron spectra of S-(+)-2-amino-1-propanol (alaninol) and S-(+)-1-amino-2-propanol (isopropanolamine) have been studied by means of synchrotron radiation photoelectron spectroscopy in gas phase. The alaninol, the reduced derivative of the alanine, is a good test system