Merck
T30007
Sigma-Aldrich
2,2′-チオ二酢酸
98%
別名:
2,2′-チオ-ビス(酢酸), ジカルボキシジメチルスルフィド, チオジグリコール酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
S(CH2COOH)2
CAS番号:
分子量:
150.15
Beilstein:
1764392
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
128-131 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CSCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
<ul>
<li><strong>環境に安全な除草剤:</strong>第四級アンモニウムモノおよびビス塩の合成に使用されています。この化合物は、選択的かつ環境に安全な除草剤として、アンモニウム 2,2-チオジアセテートに配合されています。その用途は、持続可能な農業と環境管理における安全性の有用性を強調しています(Balczewski et al., 2018)。</li>
</ul>
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T30007-25G:
T30007-VAR:
T30007-500G:
T30007-50G:
T30007-100G:
T30007-5G:
T30007-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Isotachophoresis.
L Krivánková et al.
Methods in enzymology, 270, 375-401 (1996-01-01)
E B Tikhonova et al.
Mikrobiologiia, 71(2), 247-253 (2002-05-25)
The Alcaligenes xylosoxydans subsp. denitrificans strain TD1 capable of degrading thiodiglycol (TDG), a breakdown product of mustard gas, was isolated from soil contaminated with breakdown products of this chemical warfare agent. The selected stable variant of TD1 (strain TD2) can
J P Payan et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 13(6), 417-422 (1993-11-01)
1,2-dichloroethane (DCE) is extensively metabolized and partially excreted in urine as thioether compounds, which include thiodiglycolic acid (TDGA). In this study, we have compared the urinary excretion of TDGA and thioethers in the rat after administration of increasing doses of
T Lee et al.
Biotechnology progress, 16(3), 363-367 (2000-06-03)
A Gram-negative bacterium, Alcaligenes xylosoxydans ssp. xylosoxydans (SH91), consumed thiodiglycol (TDG), the nontoxic hydrolysis product of sulfur mustard, as a primary carbon source and transformed TDG to commercially relevant chemical precursors, [(2-hydroxyethyl)thio]acetic acid (HETA) and thiodiglycolic acid (TDGA). Aerobic fed
T M Visarius et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 26(3), 193-196 (1998-04-04)
Thiodiglycolic acid has been identified as a major metabolite of the anticancer drug ifosfamide in humans. Patients treated with 12-16 g ifosfamide/m2.day excreted thiodiglycolic acid ranging from 0.10 +/- 0.02 mmol on the first day of therapy, to a maximum
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
T30007-25G4061837343612
T30007-5G