安全性情報
8.01021
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-propene
(stabilised) for synthesis
別名:
3-Bromo-1-propene, Allyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
120.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
203-446-6
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
295 °C
有効性
120 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
4.3-7.3 % (v/v)
bp
70-72 °C/1013 mbar
mp
-119 °C
転移温度
flash point -1 °C
密度
1.428-1.432 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
InChI Key
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Realizing Both Selective Adsorption and Efficient Regeneration by Adsorbents with Photo-Regulated Molecular Gates: This study employs 3-Bromo-1-propene in the synthesis of a molecular gate mechanism for adsorbents, contributing to selective adsorption and efficient regeneration (J Zhu et al.).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.428 - 1.432
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with Butylhydroxytoluene (BHT). At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8010210000:
8010211000:
IN2RCMA801021:
8010210250:
8010219999:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1