Merck
166650
Sigma-Aldrich
ヘキサンニトリル
98%
別名:
1-Cyanopentane, Capronitrile, n-Amyl cyanide, n-Capronitrile, n-Pentyl cyanide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CN
CAS番号:
分子量:
97.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
161-164 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC#N
InChI
1S/C6H11N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5H2,1H3
InChI Key
AILKHAQXUAOOFU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
166650-25G:4548173219455
166650-BULK:
166650-VAR:
166650-5G:4548173219462
166650-100G:4548173249506
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Methods of cell lysis and effect of detergents for the recovery of nitrile metabolizing enzyme from< i> Amycolatopsis</i> sp. IITR215.
Babu V and Choudhury B.
Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, 11(2), 117-122 (2013)
Christopher A Simoneau et al.
Nature protocols, 3(8), 1249-1252 (2008-08-21)
This protocol describes a three-component approach to multiply-substituted indoles from nitriles, organometallic reagents and arylhydrazine hydrochloride salts. The condensation of organolithium or Grignard reagents with nitriles produces metalloimines, which under acidic conditions and in the presence of arylhydrazines lead to
Qi Zhou et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(41), 11454-11463 (2019-09-19)
Commercial fragrant rapeseed oil (CFRO), from roasted and hot-pressed seeds, is enjoyed in China for its unique aroma. However, the characteristic of aroma-active compounds in CFRO is still unclear. In this study, a new odor monolithic material sorptive extraction method