Merck
U1605
Sigma-Aldrich
Dodecanenitrile
99%
別名:
Lauronitrile, Undecyl cyanide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CN
CAS番号:
分子量:
181.32
Beilstein:
970348
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
198 °C/100 mmHg (lit.)
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C12H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-11H2,1H3
InChI Key
VXCUURYYWGCLIH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
U1605-VAR:
U1605-100G:
U1605-5KG:
U1605-BULK:
U1605-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)