Merck
131261
Sigma-Aldrich
ノナンニトリル
98%
別名:
オクチルシアニド, ペラルゴノニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CN
CAS番号:
分子量:
139.24
Beilstein:
1746339
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.6 (vs air)
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
CCCCCCCCC#N
InChI
1S/C9H17N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-8H2,1H3
InChI Key
PLZZPPHAMDJOSR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Nonanenitrile was used as an organic nitrogen standard in the determination of a quantitative method for the speciation of ON within ambient atmospheric aerosol.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
131261-100ML:4548173104539
131261-25ML:4548173104546
131261-BULK:
131261-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mustafa Z Özel et al.
Environmental science & technology, 45(4), 1497-1505 (2011-01-08)
Atmospheric aerosols contain a highly complex mixture of organic and inorganic compounds; however, as a chemical class relatively little is known about organic nitrogen (ON) content, with few satisfactory methods for speciated analysis. In this paper we report a sensitive