蒸気密度
2.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
23 mmHg ( 25 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
910 °F
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.384
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
溶解性
DMF: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
密度
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
CCCC#N
InChI
1S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h2-3H2,1H3
InChI Key
KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
20760-VAR-F:
20760-BULK-F:
20760-1L-F:4548173114743
20760-250ML-F:4548173114750