Merck
538264
Sigma-Aldrich
ブチロニトリル
≥99%
別名:
シアン化プロピル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CN
CAS番号:
分子量:
69.11
Beilstein:
1361452
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
23 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
910 °F
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
溶解性
DMF: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
密度
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
CCCC#N
InChI
1S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h2-3H2,1H3
InChI Key
KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブチロニトリル(BN。例:シアン化プロピル、ブタンニトリル)は直鎖状シアン化物です。ブチロニトリル(BN)ガラスは、蒸着によって製造されます。 BNガラスのモル体積と析出温度の関係が調査されています。 高温水(温度= 330°Cおよび圧力範囲= 128~2600 bar)との反応により、ブタンアミド、酪酸、およびアンモニアが得られることが報告されています。 LiOHにより促進されるCoベースのラネー触媒の存在下で選択的に還元され、 n-ブチルアミンが生成されます。
アプリケーション
ブチロニトリルは、空間電荷移動(IT)に対する立体化学的要因の影響を調査する研究での使用に適しています。 色素増感太陽電池の電解質組成物としても使用されます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
538264-100ML:4548173167992
538264-1L:4548173168005
538264-BULK:
538264-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stereochemical influences on intervalence charge transfer in homodinuclear complexes of ruthenium.
D M D'Alessandro et al.
Inorganic chemistry, 40(26), 6841-6844 (2001-12-12)
Tailoring Raney-catalysts for the selective hydrogenation of butyronitrile to n-butylamine.
Chojecki A, et al.
J. Catal., 245(1), 237-248 (2007)
Effect of pressure on the rate of butyronitrile hydrolysis in high-temperature water.
Iyer SD and Klein MT.
Journal of Supercritical Fluids, 10(3), 191-200 (1997)
Frédéric Sauvage et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(33), 13103-13109 (2011-06-28)
We elaborated a new electrolyte composition, based on butyronitrile solvent, that exhibits low volatility for use in dye-sensitized solar cells. The strong point of this new class of electrolyte is that it combines high efficiency and excellent stability properties, while
Hideyuki Nakayama et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(35), 10311-10319 (2013-08-08)
Molar volumes (Vm) of vapor-deposited ethylcyclohexane (ECH) and butyronitrile (BN, sometimes called butanenitrile) glasses were studied as a function of deposition temperature (Td). ECH glasses deposited at Td sufficiently below their glass-transition temperature (Tg) exhibited changes in Vm on heating