グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.366 (lit.)
n20/D 1.366
bp
97 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
密度
0.772 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC#N
InChI
1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3
InChI Key
FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Propionitrile (PPN) is an effective solvent for catalytic asymmetric aldol reaction of a silyl enol ether with aldehydes in the presence of a chiral tin(II) Lewis acid catalyst.
- The co-solvent formed by mixing PPN with acetonitrile can be used to fabricate polymer gel electrolytes (PGEs) of dye-sensitized solar cells (DSSCs), which lead to enhanced stability of gel-state DSSCs.
- PPN can be used as a solvent for the Brønsted acid-catalyzed synthesis of N-alkyl cis-aziridines via [2+1] annulation of a diazo compound formed by the combination of an acetate and enolate. The process does not involve the use of metals or reagents and only atomic nitrogen as a co-product.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
81900-BULK:
81900-RSAMPLE:
81900-VAR:
81900-1L:4548173180359
81900-250ML:4548173180366
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)