N5602
1-ナフチル ホスファート
99%
別名:
α-Naphthol phosphate, α-Naphthyl acid phosphate, α-Naphthyl phosphate, 1-Naphthyl dihydrogen phosphate, 1-Naphthyl phosphate (7CI), Naphthol 1-phosphate, Naphthyl dihydrogen phosphate, Phosphoric acid α-naphthyl ester
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
157-159 °C (lit.)
SMILES記法
OP(O)(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H2,11,12,13)
InChI Key
YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EGFR(1956) , LCK(3932)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N5602-1G:
N5602-BULK:
N5602-VAR:
N5602-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック