製品名
Naphthol AS phosphate, >99% (TLC), histochemical substrate
品質水準
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
OP(O)(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C17H14NO5P/c19-17(18-14-8-2-1-3-9-14)15-10-12-6-4-5-7-13(12)11-16(15)23-24(20,21)22/h1-11H,(H,18,19)(H2,20,21,22)
InChI Key
KVIYXIWBXOQZDN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
基質
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N5625-VAR:
N5625-1G:
N5625-500MG:
N5625-BULK:
N5625-250MG:
N5625-5G:
N5625-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック