Merck
N2250
Sigma-Aldrich
ナフトールAS-BIリン酸 二ナトリウム塩 水和物
fluorogenic, ≥96.0% (HPLC), powder
別名:
2-ナフタレンカルボキシアミド, 7-ブロモ-N-(2-メトキシフェニル)-3-(ホスホノオキシ)-, 二ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H13BrNNa2O6P · xH2O
CAS番号:
分子量:
496.16 (anhydrous basis)
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
製品名
ナフトールAS-BIリン酸 二ナトリウム塩 水和物, ≥96.0% (HPLC)
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C18H15BrNO6P.2Na.H2O/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)20-18(21)14-9-12-8-13(19)7-6-11(12)10-17(14)26-27(22,23)24;;;/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
WNPKMQCBZKBNOS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナフトールAS-BI(7-ブロモ-3-ヒドロキシ-2-ナフト-o-アニシジン)は、置換ナフトールです。
アプリケーション
Naphthol AS-BIリン酸二ナトリウム塩水和物は、次の用途に適しています。
  • 破骨細胞活性を検出するための酒石酸抵抗性酸性ホスファターゼ(TRAP)染色。
  • アルカリホスファターゼ(ALP)活性測定のための細胞染色において、Tris-HClの成分として。
  • アルカリホスファターゼ反応を行うために。
生物化学的/生理学的作用
ナフトールAS-BI(7-ブロモ-3-ヒドロキシ-2-ナフト-o-アニシジン)は、アルカリホスファターゼおよび酸性ホスファターゼを測定する基質として使用できます。また、単一細胞内での酸性ホスファターゼ活性の測定にも使用されます。
基質
酸性ホスファタ-ゼおよびアルカリホスファタ-ゼの組織化学的測定用基質。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N2250-500MG:
N2250-BULK:
N2250-1G:
N2250-5G:
N2250-VAR:
N2250-50MG:
N2250-100MG:
N2250-H:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enhanced fibrillin-2 expression is a general feature of wound healing and sclerosis: potential alteration of cell attachment and storage of TGF-beta
Brinckmann J, et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 90(5), 739-752 (2010)
Naphthol AS-BI (7-bromo-3-hydroxy-2-naphtho-o-anisidine) phosphatase and naphthol AS-BI beta-D-glucuronidase in Chinese hamster ovary cells: biochemical and flow cytometric studies.
Dolbeare FA and Phares W
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 27(1), 120-124 (1979)
Effects of estrogen deficiency on microstructural changes in rat alveolar bone proper and periodontal ligament
Liu Z, et al.
Molecular Medicine Reports, 12(3), 3508-3514 (2015)
Establishment of human cementifying fibroma cell lines by transfection with temperature-sensitive simian virus-40 T-antigen gene and hTERT gene
Kudo Y, et al.
Bone, 30(5), 712-717 (2002)