製品名
ファストレッドTR塩 1,5-ナフタレンジスルホン酸塩,
フォーム
powder
品質水準
色
white to light yellow
溶解性
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
適合性
suitable (as Coupling Agent with Naphthol AS)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]S(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2S(O)(=O)=O)(=O)=O.ClC3=CC=C([N+]#N)C(C)=C3
InChI
1S/C10H8O6S2.2C7H6ClN2/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;2*1-5-4-6(8)2-3-7(5)10-9/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);2*2-4H,1H3/q;2*+1/p-2
InChI Key
PSAWWJOJWWUTJJ-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F6760-1G:4548173362854
F6760-BULK:
F6760-VAR:
F6760-5G:4548173362861
F6760-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック