Merck
P7751
Sigma-Aldrich
リン酸フェニルナトリウム 二塩基性 二水和物
≥95%
別名:
フェニル ホスファート 二ナトリウム塩, リン酸フェニル二ナトリウム 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5PO4Na2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
254.09
Beilstein:
4167154
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
不純物
<0.1% phenol (by weight)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[O-]P([O-])(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H7O4P.2Na.2H2O/c7-11(8,9)10-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5H,(H2,7,8,9);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
JAMYCGIOWIBSRT-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodiumphenyl phosphate dibasic dihydrate is utilized in various applications,including as a buffering agent in biochemical and pharmaceutical formulations.It is also employed as a liquid scintillator and serves as a model forassessing the stability of aryl-phosphate esters in the presence of causticmaterials . Additionally, it acts as a substrate for evaluating phosphataseactivity, undergoing hydrolysis to produce phenol and phosphate.
アプリケーション
  • 乳製品中のアルカリホスファターゼ活性を蛍光検出するための新規基質としてのresorcinol monophosphateエステル:本試験では、乳製品中のアルカリホスファターゼ活性を検出するために、リン酸フェニルナトリウム二塩基性二水和物を使用しています(Li et al., 2023)。
  • シンチレーションカクテル混合物と光物理的特性に関する水の役割:本稿では、リン酸フェニルナトリウム二塩基性二水和物は光物理的特性を有するため、そのシンチレーションカクテル混合物への使用を検討しています(Cordaro et al., 2015)。
  • Chemical exchange saturation transfer MRIの造影剤としてフェノール(PhenolCEST MRI)を用いた酸性ホスファターゼの酵素活性の検出:MRI造影剤による酵素活性の検出にリン酸フェニルナトリウム二塩基性二水和物を用いる試験(Zhang et al., 2019)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7751-VAR:
P7751-10G:
P7751-BULK:
P7751-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)