Merck
479775
Sigma-Aldrich
α-Naphthyl Acid Phosphate monosodium salt
≥98% (HPLC), solid, broad-spectrum protein phosphatase inhibitor, Calbiochem®
別名:
α-Naphthyl Acid Phosphate, Monosodium Salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8NaO4P
CAS番号:
分子量:
246.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.77
product name
α-Naphthyl Acid Phosphate, Monosodium Salt, α-Naphthyl Acid Phosphate, Monosodium Salt - CAS 81012-89-7, is a broad-spectrum protein phosphatase inhibitor.
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
不純物
<0.01% α-naphthol
white
溶解性
water: 100 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C10H9O4P/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H2,11,12,13)/p-2
InChI Key
YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
詳細
Broad-spectrum protein phosphatase inhibitor.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Primary Target
protein phosphatase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
警告
Toxicity: Irritant (B)
再構成
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at 4°C.
その他情報
Davidson, M.M., and Haslam, R.J. 1994. Biochem. J. 301, 41.
Wolniak, S.M., and Larsen, P.M. 1992. J. Cell Sci.102, 691.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
479775-5GM:
479775-0GM:
479775-GM:
試験成績書(COA)