Merck
143502
Sigma-Aldrich
トリメチル酢酸無水物
99%
別名:
ピバル酸無水物, 2,2-ジメチルプロピオン酸無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3CCO]2O
CAS番号:
分子量:
186.25
Beilstein:
386552
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
anhydride
ester
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O3/c1-9(2,3)7(11)13-8(12)10(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アニリンおよびフェノ-ルをそれぞれアシル化およびエステル化します。
無水トリメチル酢酸の用途:
  • 固相オリゴヌクレオチド合成
  • ジフェニル酢酸を用いるラセミ2-ヒドロキシ-γ-ブチロラクトンの速度論的分割
  • アニリンのアシル化およびエステル化試薬
  • フェノールのアシル化およびエステル化試薬
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
162.5 °F - closed cup
引火点(℃)
72.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
143502-25G:
143502-100ML:
143502-25ML:
143502-VAR:
143502-BULK:
143502-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alexey Evdokimov et al.
Nucleic acids research, 41(12), e123-e123 (2013-04-24)
DNA probes for the studies of damaged strand excision during the nucleotide excision repair (NER) have been designed using the novel non-nucleosidic phosphoramidite reagents that contain N-[6-(9-antracenylcarbamoyl)hexanoyl]-3-amino-1,2-propandiol (nAnt) and N-[6-(5(6)-fluoresceinylcarbamoyl)hexanoyl]-3-amino-1,2-propandiol (nFlu) moieties. New lesion-imitating adducts being inserted into DNA show
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 67, 210-210 (1994)
Australian Journal of Chemistry, 60, 75-75 (2007)
Z J Kamiński
International journal of peptide and protein research, 43(3), 312-319 (1994-03-01)
According to the concept presented, esters forming an amide (peptide) bond by the mechanism SN#DN or SN#*DN involving fast decay of the tetrahedral intermediate may behave as 'superactive acylating reagents'. These should render coupling involving less reactive substrates, i.e. sterically
Q Zhu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(9), 1105-1107 (2001-05-17)
Commercially available 'fast-deprotecting' phosphoramidites are useful for synthesizing oligonucleotides containing alkali-sensitive nucleotides. However, N-acetylated oligonucleotides were observed during solid-phase synthesis using 'fast-deprotecting' phosphoramidites in conjunction with K2CO3/MeOH ('ultra-mild') deprotection. Transamidation was localized at deoxyguanosine, which is protected as its isopropylphenoxyacetyl