蒸気密度
5.45 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 67 °C)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
自己発火温度
624 °F
expl. lim.
1.09 %, 87 °F
7.7 %, 127 °F
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
anhydride
ester
SMILES記法
CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-5(2)7(9)11-8(10)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI Key
LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
245771-1L:
245771-BULK:
245771-2L:
245771-250ML:
245771-25ML:
245771-500ML:
245771-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
245771-25ML | 4061837376535 |
245771-500ML | 4061825849669 |
245771-2L | 4061825849652 |