アプリケーション
アルカリホスファターゼは、脱リン酸化カゼインなどのタンパク質に用いることができます。アルカリホスファターゼを用いて、DNAまたはRNAの5'-末端を脱リン酸化し、セルフライゲーションを予防することもできます。DNAまたはRNAは、アルカリホスファターゼによる脱リン酸化後に(T4ポリヌクレオチドキナーゼにより)放射性同位元素標識リン酸をタグとして融合することもできます。
アルカリホスファターゼを使用して抗体とその他のタンパク質に結合し、ELISA、ウエスタンブロット、および組織化学的検出を行います。 カゼインなどのタンパク質と核酸の脱りん酸化に日常的に使用されます。 高感度が求められる場合はタンパク質の標識化に使用できます。 アルカリホスファターゼをDNAまたはRNAの5′末端脱リン酸化に使用して、セルフライゲーションも防止できます。また、DNA又はRNAは、アルカリホスファターゼを用いた脱リン酸化後に、放射標識されたリン酸(T4ポリヌクレオチドキナーゼによって)でタグを付けることができます。 P6774は、脳ライセートの調製に使用されています。
シグマの本酵素は、AP-BGG(アルカリホスファターゼ‐ウシガンマグロブリン)抱合体を調製するのに使用されています。これは、免疫アッセイでヒツジ抗ウサギIgGおよびヒツジ抗ウサギIgMに結合します。また、1つの組織切片内で3つの異なる細胞内Ig決定基を同時検出するための、HRPとの二重酵素抱合体の調製にも使用されています。
抗体及びタンパク質接合に対して推奨される高い比活性グレードを有します。
生物化学的/生理学的作用
ウシ腸粘膜由来のアルカリ・ホスファターゼは7.5~9.5のpH範囲で最も安定です。本酵素はアルコール、アミン、ピロりん酸、およびフェノール類のりん酸エステルに広い特異性をもち、その活性には亜鉛、マグネシウムまたは2価のカルシウム・イオンが必要です。
本酵素は、約12%の炭水化物(ヘキソース6%とその他の中性糖6%)を含む糖タンパク質です。アルカリ・ホスファターゼの各分子は4つの亜鉛原子と4つのジスルフィド架橋を含みます。アルカリ・ホスファターゼの活性はマグネシウム存在下で最大に達します。p-ニトロフェニルリン酸、フェニルリン酸、フェノールフタレインリン酸、α-グリセロールリン酸、β-グリセロールリン酸、2-ホスホリルグリセリン酸、トリオースリン酸、グルコース-6-リン酸、グルコース-1-リン酸、フルクトース-1-リン酸、フルクトース-6-リン酸、アデノシン5-リン酸、アデノシン3-リン酸、ホスホエノールピルビン酸、及びβ-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸などのリン酸モノエステルの加水分解を触媒します。ヒ素塩、システイン、ヨウ素、無機りん酸塩、ピロりん酸塩、ジイソプロピルりん酸、トリフェニルりん酸、ジイソプロピル・フルオロりん酸、およびL-フェニルアラニンは、アルカリ・ホスファターゼの強力な阻害物質の一部です。
本酵素はアルコール、アミン、ピロリン酸、及びフェノールのリン酸エステルに対して広い特異性を有しています。タンパク質及び核酸を脱リン酸化するために、日常的に使用されます。
物性
ウシの腸管内のアルカリホスファターゼは二量体で、膜由来の糖タンパク質です。少なくとも3つのアイソフォームが存在し、通常は単量体あたり2つのN結合型グリカンと1つ以上のO結合型グリカンを有します。
ウシの腸管内のアルカリホスファターゼは二量体で、膜由来の糖タンパク質です。少なくとも3つのアイソフォームが存在し、通常は単量体あたり2つのN結合型グリカンと1つ以上のO結合型グリカンを有します。2 本酵素は、作用するために亜鉛、並びにマグネシウム又はカルシウムのニ価イオンを必要とします。
単位の定義
1 DEAユニットは、pH 9.8、37°C、1分間に、1 μmolの4-ニトロフェニルリン酸を加水分解する酵素量です(1 グリシンユニットは約3 DEAユニットに相当します)。
物理的形状
5 mM MgCl2, 0.2 mM ZnCl2, 30 mMトリエタノ-ルアミンを含有する3.0 M NaCl(pH 7.6)に溶解された溶液
調製ノート
アフィニティ-精製
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定。
容量は、DEA unitに基づいています。
基質
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P6774-100KU:
P6774-VAR:
P6774-2KU:
P6774-200KU:
P6774-1KU:
P6774-1KU-KC:
P6774-50KU:
P6774-10KU:
P6774-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Food chemistry: X, 5, 100080-100080 (2020-03-04)
Here we describe a method based on Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry (LC-MS) that provides an accurate determination of the six main bovine milk proteins, including allelic and splicing variants, as well as isoforms resulting from post-translational modifications, with
Immunology, 51(3), 417-421 (1984-03-01)
Mice were injected intravenously with 2 mg of a bovine gamma globulin-penicilloyl (BGG-Pen) conjugate. Cells producing specific antibodies against the protein carrier bovine gamma globulin (BGG) and cells producing specific antibodies against the hapten penicilloyl (Pen) could be distinguished simultaneously
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 32(7), 677-680 (1984-07-01)
Rabbits were primed intravenously with human serum albumin (HSA) and boosted with the same antigen 2 months later. Cells producing specific antibodies against HSA could be detected in vivo and it could be determined whether or not they belonged to
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 34(4), 423-428 (1986-04-01)
A new double-enzyme conjugate was synthesized by coupling alkaline phosphatase (AP) to horseradish peroxidase (HRP). After AP (blue) and subsequent HRP (red) cytochemistry, this new conjugate produced a stable intermediate-colored (violet) product. By coupling this double-enzyme conjugate to an antigen
Genome biology, 20(1), 156-156 (2019-08-08)
Methylation of nucleotides, notably in the forms of 5-methylcytosine (5mC) in DNA and N6-methyladenosine (m6A) in mRNA, carries important information for gene regulation. 5mC has been elucidated to participate in the regulation of fruit ripening, whereas the function of m6A
プロトコル
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)