由来生物
synthetic (organic)
品質水準
グレード
reagent grade
フォーム
powder
mp
100-104 °C (lit.)
溶解性
methanol: 200 mM (Stock solution is stable for months at –20° C.)
SMILES記法
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
InChI Key
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... FNTA(2339)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- MDA-MB-231乳癌細胞におけるメタロプロテイナーゼ(MMP)阻害薬として
- マウス心臓試料のin situザイモグラフィーの陰性対照として
- in vitroでのレスベラトロルのキレート化や、鉄をキレート化する還元活性アッセイに
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P9375-BULK:
P9375-1G:
P9375-25G:
P9375-VAR:
P9375-100G:
P9375-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック