Merck
77510
Sigma-Aldrich
1,10-フェナントロリン 塩酸塩 一水和物
≥99.5% (titration)
別名:
o-フェナントロリン 塩酸塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8N2 · HCl · H2O
CAS番号:
分子量:
234.68
Beilstein:
4007967
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.5% (titration)
フォーム
solid
mp
224-225 °C (lit.)
SMILES記法
O.Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.ClH.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;/h1-8H;1H;1H2
InChI Key
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate can be utilized as a precursor for the synthesis of:
  • 3-bromo-1,10-phenanthroline and 3,8-dibromo-1,10-phenanthroline by treating with bromine.
  • Copper phenanthroline complex by reacting with isonitrosothiazolylbenzothiazolylmethanide.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
77510-5G:
77510-5G-PW:
77510-BULK:
77510-25G:
77510-VAR:
77510-25G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Phenomenon of Intramolecular Attractive S-O Interactions: Synthesis and Structure of (1, 10-Phenanthroline) copper (II) Complexes with Isonitroso-(4-methylthiazol-2-yl) acetamide and Isonitroso-(4-methylthiazol-2-yl)-(benzothiazol-2-yl) methanide
Domasevitch KV, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung B, 52(3), 323-330 (1997)
Simple one-step synthesis of 3-bromo-and 3, 8-dibromo-1, 10-phenanthroline: fundamental building blocks in the design of metal chelates
Tzalis D, et al.
Tetrahedron Letters, 36(20), 3489-3490 (1995)
T M-H Nguyen et al.
International journal of pharmaceutics, 482(1-2), 21-26 (2014-12-03)
Hyperphosphatemia is one of the main risk factors contributing to morbidity and mortality in patients with end stage renal disease. The demand for a new phosphate binder is continuously increasing since the number of patients suffering under hyperphosphatemia is growing.