Merck
M4128
Sigma-Aldrich
水銀(II)チオシアナート
96.5-103.5% (titration)
別名:
チオシアン酸, 水銀(II)塩, チオシアン酸第二水銀, 水銀 ジ(チオシアナート), 第二水銀 イソチオシアナート, 第二水銀 スルホシアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Hg(SCN)2
CAS番号:
分子量:
316.75
Beilstein:
3561344
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96.5-103.5% (titration)
反応適合性
core: mercury
reagent type: catalyst
mp
165 °C (dec.) (lit.)
密度
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N#CS[Hg]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Hg/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
InChI Key
GBZANUMDJPCQHY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チオシアン酸水銀(II)は、Hg2+とチオシアン酸イオン(SCN-)の配位錯体です。 主に、種々のアルキンの三重結合にチオシアン酸(HSCN)を付加するための触媒として、また他のチオシアン酸錯体を合成するための前駆体として使用されます。分析化学の分野では、水中の塩化物イオンの比色測定にも用いられます。
アプリケーション
チオシアン酸水銀(II)は、以下を合成するための反応剤として使用できます:
  • 分岐管法による4,4′-ビピリジン配位子の種々の誘導体との高分子水銀(II)配位錯体の合成。
  • 有機金属光学単結晶であるチオシアン酸マンガン水銀(MMTC)の合成。
  • 抗菌・抗真菌活性を有する銅(II)–水銀(II)–銅(II)ヘテロ三核錯体の合成。
品質
希酸に不溶のチオシアン酸水銀が少量含まれています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
248.0 °F - closed cup
引火点(℃)
120 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M4128-BULK:
M4128-VAR:
M4128-250G:4548173224831
M4128-100G:4548173224824
M4128-25G:4548173224848
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
硝酸 ACS reagent, 70%
Sigma-Aldrich
438073
硝酸
Mercury(II) Thiocyanate.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Mercury (II) acetate/thiocyanate coordination polymers with n-donor ligands, spectroscopic, thermal and structural studies.
Mahmoudi G , et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 362(1), 217-225 (2009)
Mercury (II) coordination polymers generated from 1, 4-bis (2 or 3 or 4-pyridyl)-2, 3-diaza-1, 3-butadiene ligands.
Mahmoudi G, et al.
CrystEngComm, 9(8), 704-714 (2007)
Crystal growth and characterization of the organometallic nonlinear optical crystal: manganese mercury thiocyanate (MMTC).
Wang X Q, et al.
Materials Research Bulletin, 36(5-6), 879-887 (2001)
M A Koupparis et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 75(8), 800-804 (1986-08-01)
An automated flow-injection determination of chloride salts of drugs, based on the colorimetric mercurothiocyanate determination of chloride counterion is described. The majority of these drugs can be determined, using chloride ion standards, with a coefficient of variation less than 1%