Merck
96440
Supelco
ジンコン 一ナトリウム塩
for spectrophotometric det. of Cu, Zn
別名:
2-[5-(2-ヒドロキシ-5-スルホフェニル)-3-フェニル-1-ホルマジル]安息香酸 一ナトリウム塩, 2-カルボキシ-2′-ヒドロキシ-5′-スルホホルマジル-ベンゼン 一ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H15N4NaO6S
CAS番号:
分子量:
462.41
Beilstein:
728403
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
形状
solid
品質水準
品質
for spectrophotometric det. of Cu, Zn
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
mp
250-260 °C (dec.)
SMILES記法
[Na+].OC(=O)c1ccccc1N/N=C(\N=N\c2cc(ccc2O)S([O-])(=O)=O)c3ccccc3
InChI
1S/C20H16N4O6S.Na/c25-18-11-10-14(31(28,29)30)12-17(18)22-24-19(13-6-2-1-3-7-13)23-21-16-9-5-4-8-15(16)20(26)27;/h1-12,21,25H,(H,26,27)(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b23-19-,24-22+;
InChI Key
DVHNWVSFUULGKM-XJRAADKASA-M
詳細
金属イオン測定と生物無機アプリケーションで使用するジンコン金属錯体のモル吸収係数と安定度定数。A. Kocyla, A. Pomorski, A. Krezel, Journal of Inorganic Biochemistry 176, 53-65, (2017).
アプリケーション
Zn、Cu、Hg用の比色指示薬
その他情報
亜鉛の分光光度測定で使用する試薬;亜鉛と銅の同時分析;亜鉛の自動フローインジェクション分析で使用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
96440-VAR:
96440-BULK:
96440-5G:
96440-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Automated flow injection spectrophotometric determination of zinc using zincon: applications to analysis of waters, alloys and insulin formulations.
M A Koupparis et al.
The Analyst, 111(11), 1311-1315 (1986-11-01)
Anna Kocyła et al.
Journal of inorganic biochemistry, 176, 53-65 (2017-09-02)
Zincon (ZI) is one of the most common chromophoric chelating probes for the determination of Zn2+ and Cu2+ ions. It is also known to bind other metal ions. However, literature data on its binding properties and molar absorption coefficients are
J.T. McCall et al.
Analytical Chemistry, 30, 1345-1345 (1958)
R.M. Rush et al.
Analytical Chemistry, 26, 1345-1345 (1954)
J.A. Platte et al.
Analytical Chemistry, 31, 1226-1226 (1959)