Merck
14690
Supelco
ビス(シクロヘキサノン)オキサルジヒドラゾン
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
別名:
クプリゾン, シュウ酸 ビス(シクロヘキシリデンヒドラジド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22N4O2
CAS番号:
分子量:
278.35
Beilstein:
2388004
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥99.0% (N)
≥99.0%
形状
powder
品質
for spectrophotometric det. of Cu
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
210-214 °C (lit.)
210-214 °C
SMILES記法
O=C(N\N=C1\CCCCC1)C(=O)N\N=C2/CCCCC2
InChI
1S/C14H22N4O2/c19-13(17-15-11-7-3-1-4-8-11)14(20)18-16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H2,(H,17,19)(H,18,20)
InChI Key
DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クプリゾン(ビス(シクロヘキサノン)オキサルジヒドラゾン)は物理的に不安定な化合物であり、よく知られている神経毒性物質です。
アプリケーション
クプリゾン(ビス(シクロヘキサノン)オキサルジヒドラゾン)は、多発性硬化症のようなヒト脱髄性疾患を研究することを目的に、脳梁の再ミエリン化の病理生物学を調べるため中枢神経系で中毒性脱髄に使用されました。クプリゾンは神経炎症の構成要素について調べるためのモデルとしても使用されました。
その他情報
Cu(II)の分光光度法測定用
銅塩の存在下で、このリガンドは穏やかな水性条件下でのウルマンタイプC-N結合形成反応を促進します
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
14690-25G:
14690-BULK:
14690-VAR:
14690-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
R.K. Rohde
Analytical Chemistry, 38, 911-911 (1966)
Zhu, X., et al.
Synthesis, 23, 3955-3962 (2006)
Cortical demyelination is prominent in the murine cuprizone model and is strain-dependent.
Thomas S
The American Journal of Pathology, 174 (4), 1053-1061 (2008)
The protective role of nitric oxide in a neurotoxicant-induced demyelinating model.
Arnett H
Journal of Immunology, 168 (1), 427-433 (2002)
Cuprizone treatment induces distinct demyelination, astrocytosis, and microglia cell invasion or proliferation in the mouse cerebellum.
Groebe A
Cerebellum, 8 (3), 163-174 (2009)