安全性情報
76067
Supelco
TOC standard
according to ISO/CEN EN1484, 1000 mg/L±10 mg/L
別名:
Total Organic Carbon Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
品質水準
グレード
analytical standard
認証
according to ISO/CEN EN1484
品質
stabilized
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
1000 mg/L±10 mg/L
テクニック
TOC: suitable
適合性
in accordance for application
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Totalorganic carbon (TOC) is a measure of the total amount of carbon in an organiccompound. It is a critical parameter to evaluate the water quality for possibleorganic contamination.
アプリケーション
This analytical standard is intended for the calibration and validation of analytical instruments used to measure the total organic carbon (TOC) of drinking water, groundwater, surface water, seawater, and wastewater in accordance with ISO/CEN EN1484.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
76067-VAR-F:
76067-250ML-F:
76067-500ML-F:
76067-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7