Merck
L4129
Sigma-Aldrich
L-α-リソホスファチジルコリン from egg yolk
≥99%, Type I, powder
別名:
1-アシル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン, L-α-リソレシチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
由来生物
egg yolk
品質水準
詳細
zwitterionic
タイプ
Type I
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
white
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
卵黄由来のL-α-リゾホスファチジルコリンは以下の用途に使用されています:
  • 界面活性剤として
  • 培地の栄養補助剤としてさらに皮膚炎における黄色ブドウ球菌阻害アッセイにおいて
  • 神経の脱髄剤として
  • 精核調製緩衝液の成分
生物化学的/生理学的作用
リゾホスファチジルコリンは、酸化低密度リポタンパク質の主要成分であり、アテロ-ム性動脈硬化症などの様々な炎症反応に関与しています。脊髄ニュ-ロンの脱髄、再ミエリン化基礎プロセスの研究に用いられます。プロテインキナ-ゼC、p38 MAPキナ-ゼ、p42 MAPキナ-ゼ、およびjunキナ-ゼ(JNK)経路を活性化し、c-junの転写を刺激します。
リゾホスファチジルコリンは、酸化低密度リポタンパク質の主要成分であり、アテロ-ム性動脈硬化症などの様々な炎症反応に関与しています。脊髄ニュ-ロンの脱髄、再ミエリン化基礎プロセスの研究に用いられます。プロテインキナ-ゼC、p38 MAPキナ-ゼ、p42 MAPキナ-ゼ、およびjunキナ-ゼ(JNK)経路を活性化し、c-junの転写を刺激します。リゾホスファチジルコリンは心虚血の間に蓄積し、ギャップ結合による細胞間伝達を遮断することで不整脈を誘発し、心筋細胞へのNa+負荷を促進することで虚血性障害を悪化させる可能性があります。また、TREK1, TREK2, およびTRAAK K+チャネルを活性化します。
品質
主に、パルミチン酸およびステアリン酸を含有します。
調製ノート
卵L-α-ホスファチジルコリンに対するホスホリパ-ゼAの作用によって調製されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L4129-BULK:
L4129-VAR:
L4129-500MG:
L4129-5G:
L4129-25MG:
L4129-100MG-KC:
L4129-100MG:
L4129-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christopher E McMurran et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(50), 25311-25321 (2019-11-20)
The microbiota is now recognized as a key influence on the host immune response in the central nervous system (CNS). As such, there has been some progress toward therapies that modulate the microbiota with the aim of limiting immune-mediated demyelination
Lauri J Lehto et al.
Frontiers in neuroscience, 11, 433-433 (2017-08-22)
In this work a new MRI modality entitled Relaxation Along a Fictitious Field in the rotating frame of rank 4 (RAFF4) was evaluated in its ability to detect lower myelin content in lysophosphatidyl choline (LPC)-induced demyelinating lesions. The lesions were
Isolation and demembranation of Xenopus sperm nuclei
Hazel JW and Gatlin JC
Cold Spring Harbor Protocols (2018)
RP-CARS: label-free optical readout of the myelin intrinsic healthiness
de Vito G, et al.
Optics Express, 22(11), 13733-13743 (2014)
Transplantation of human skin microbiota in models of atopic dermatitis
Myles IA, et al.
JCI insight, 1(10), 031712-031712 (2016)