安全性情報
62963
Sigma-Aldrich
L-α-リソホスファチジルコリン
from soybean, ≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
別名:
3-sn-リゾホスファチジルコリン, L-α-リソレシチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
51321705
NACRES:
NA.25
由来生物
soybean
品質水準
詳細
zwitterionic
アッセイ
≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
濃度
10 mg/mL in chloroform
密度
1.47 g/mL at 20 °C (lit.)
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
その他情報
主にC18不飽和脂肪酸
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
62963-BULK-F:
62963-VAR-F:
62963-1ML-F:4548173353692
62963-5ML-F:4548173353708
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)