安全性情報
1372061
USP
L-α-リソホスファチジルコリン Glycine max(ダイズ)由来
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-アシル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン, L-α-リソレシチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
lysophosphatidylcholine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Lysophosphatidylcholine (Soy) USP reference standard for use in specified quality tests and assays.
It can be used as a standard solution for identifying phospholipids in Lecithin by Thin-Layer Chromatography according to United States Pharmacopeia (USP) monograph
生物化学的/生理学的作用
リゾホスファチジルコリンは、酸化低密度リポタンパク質の主要成分であり、アテロ-ム性動脈硬化症などの様々な炎症反応に関与しています。脊髄ニュ-ロンの脱髄、再ミエリン化基礎プロセスの研究に用いられます。プロテインキナ-ゼC、p38 MAPキナ-ゼ、p42 MAPキナ-ゼ、およびjunキナ-ゼ(JNK)経路を活性化し、c-junの転写を刺激します。
リゾホスファチジルコリンは、酸化低密度リポタンパク質の主要成分であり、アテロ-ム性動脈硬化症などの様々な炎症反応に関与しています。脊髄ニュ-ロンの脱髄、再ミエリン化基礎プロセスの研究に用いられます。プロテインキナ-ゼC、p38 MAPキナ-ゼ、p42 MAPキナ-ゼ、およびjunキナ-ゼ(JNK)経路を活性化し、c-junの転写を刺激します。リゾホスファチジルコリンは心虚血の間に蓄積し、ギャップ結合による細胞間伝達を遮断することで不整脈を誘発し、心筋細胞へのNa+負荷を促進することで虚血性障害を悪化させる可能性があります。また、TREK1、TREK2 、およびTRAAK K+チャネルを活性化します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1372061-40MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)