治療および研究用の脂質
脂質とその代謝は、細胞、組織、器官の生理学において極めて重要な役割を果たします。脂質は、非極性有機溶媒に溶け、水には溶けない疎水性または両親媒性の化合物の多様なグループです。脂質には、可溶性、極性などの物理特性に基づいた8つの主なカテゴリがあります。それは、脂肪酸と脂肪アシル、グリセロ脂質、グリセロリン脂質(GPL)、スフィンゴ脂質、ステロール、プレノール、糖脂質、ポリケチドです。これらの分子は、細胞膜の構造を作り、エネルギーを貯蔵し、細胞シグナル伝達や細胞機能の調節に不可欠です。
多くの遺伝性代謝疾患は、脂質代謝の欠陥に起因します。脂質代謝疾患は、しばしば罹患患者の血液や組織中に異常な脂質の蓄積が起こり、細胞のダメージにつながります。これらの脂質の正確な同定が、適切な診断と治療に不可欠です。リピドミクス研究は、代謝研究の一分野で、生体内の脂質のプロファイリング、同定、定量、およびその他の細胞構成要素との相互作用が含まれます。一般的な定量脂質分析法には、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)、薄層クロマトグラフィー(TLC)、液体クロマトグラフィー質量分析法(LC-MS)、および核磁気共鳴(NMR)スペクトル法があります。
mRNAワクチンなどの期待できる治療法が、私たちの幅広い脂質製品を使って開発されています。試料の収集、貯蔵、および抽出から、分析キャリブレーション、分析、およびデータ処理に至るまで、リピドミクスのワークフロー全体に沿って、リピドミクスのパスウェイ解析や脂質アプリケーションにおける急速な発展を支えています。LIPID MAPS分類に基づいて、ステロイド、プロスタグランジン、飽和および不飽和脂肪酸、油類の広範な製品リストをご覧ください。
細胞培養における脂質
コレステロールなどの脂質は、動物由来の化合物を避ける必要がある場合に細胞培養培地の添加剤として使用できます。メチル-ß-シクロデキストリンで調製されたコレステロールは、培地添加剤にコレステロールを含めるのに必要な特性である水への溶解性が向上することが示されています。私たちは合成コレステロールを市販している唯一のサプライヤーであり、無血清培地でCHO細胞の増殖を最適化する脂肪酸の混合物も提供しています。
Products
関連製品資料
カタログ:Lipid Metabolism
技術資料:アミノ酸代謝の先天異常に特徴的な代謝産物
カタログ:Metabolomics
技術資料:リポソーム調製- Avanti™ Polar Lipids
プロトコル:カチオン性リポソームの調製と細胞のトランスフェクション-Avanti™ Polar Lipids
プロトコル:カチオン性脂質/オリゴマー複合体の調製手順-Avanti™ Polar Lipids
技術資料:UV/VIS分光光度計を用いたリン脂質酸化の測定-Avanti™ Polar Lipids
技術資料:UV/VIS分光光度計を用いたリン脂質酸化の測定-Avanti™ Polar Lipids