Merck
W387520
Sigma-Aldrich
メチルスルホキシド
≥99%, FG
別名:
ジメチルスルホキシド, DMSO, メチルスルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2SO
CAS番号:
分子量:
78.13
FEMA番号:
3875
Beilstein:
506008
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.175
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.859
蒸気密度
2.7 (vs air)
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
密度
1.10 g/mL (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; garlic; mushroom; oily; cheesy
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • ジメチルスルホキシド(DMSO)は硫黄代謝に関する研究における潜在的な干渉源である-予備研究。: この研究では、硫黄代謝研究における DMSO の潜在的な干渉を調査し、実験結果への影響に焦点を当てています。(Kaczor-Kamińska et al., 2024)。
注意
容易に過冷却状態となり、室温で徐々に再融解します。凝固している場合は室温に放置すると、劣化させることなく液体に戻すことができます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W387520-25KG:
W387520-SAMPLE:
W387520-10KG:
W387520-1KG:
W387520-VAR:
W387520-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Allison L Brill et al.
Scientific reports, 10(1), 386-386 (2020-01-17)
Polycystin 2 (PC2 or TRPP1, formerly TRPP2) is a calcium-permeant Transient Receptor Potential (TRP) cation channel expressed primarily on the endoplasmic reticulum (ER) membrane and primary cilia of all cell and tissue types. Despite its ubiquitous expression throughout the body
Gloria Pérez-Rubio et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 10(1) (2020-01-08)
Cigarette smoking is influenced by nicotine's effects on dopaminergic activity, which appear to be moderated by genetic variation, particularly a variable number tandem repeat (VNTR, 48 bp) polymorphism in the third exon of the dopamine receptor gene (DRD4). Smokers with
Sara L Reis et al.
Journal of neurochemistry, 151(2), 227-237 (2019-07-06)
The hippocampus is a brain region involved in processing both memory and emotions, through a preferential involvement of the dorsal hippocampus (DH) and ventral hippocampus (VH), respectively. Adenosine A1 and A2A receptors (A1 R and A2A R) control both mood
Ravi Sonkar et al.
Chemical research in toxicology, 32(10), 2016-2027 (2019-09-12)
Organic compounds have been linked to adverse pregnancy complications. Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), a man-made fluorosurfactant and global pollutant, has been shown to induce oxidative stress in various cell types. Oxidative stress plays a key role in leading several placental diseases
Fabio Arturo Iannotti et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(5) (2020-03-07)
Phytocannabinoids (pCBs) are a large family of meroterpenoids isolated from the plant Cannabis sativa. Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD) are the best investigated phytocannabinoids due to their relative abundance and interesting bioactivity profiles. In addition to various targets, THC and