安全性情報
1.07225
Supelco
1,10-Phenanthroline monohydrate
GR ACS
別名:
1,10-Phenanthroline monohydrate, o-Phenanthroline monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8N2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
180.21 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
200-629-2
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
solid
有効性
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
93-94 °C
溶解性
3.3 g/L
かさ密度
300 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
n1c2c3ncccc3ccc2ccc1.O
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
InChI Key
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連事項
Replaces: PX0460-5; PX0460
アナリシスノート
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Suitability as redox indicator: conforms
Suitability for determining iron: conforms
Melting point (anhydrous substance): 117 - 120 °C
substances insoluble in ethanol: conforms
Water (according to Karl Fischer): 8.5 - 11.0 %
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
IN21072250005:
1072250100:
1072250000:
IN21072250025:
1072250005:
1072250010:
試験成績書(COA)