Merck
1.03792
Supelco
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
for analysis EMSURE® ISO
別名:
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H8FeN2O8S2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
392.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-151-8
NACRES:
NA.21
認証
reag. ISO
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.0-101.5% (manganometric)
フォーム
solid
有効性
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
39-41 °C (decomposition)
溶解性
269 g/L
密度
1.86 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
900 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe3+: ≤0.02%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
Mn: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.003%
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Water-Mediated Green and Efficient Synthesis of Bis(Indolyl)methanes Using Ammonium Iron(II) Sulfate.: This research highlights the use of ammonium iron(II) sulfate hexahydrate in the green synthesis of bis(indolyl)methanes. The study demonstrates the compound′s efficiency and eco-friendliness in catalyzing reactions in water, offering a sustainable alternative in organic synthesis (Letters in Organic Chemistry, 2020).
  • Determination of Ferromanganese and Ferrosilicon by Ammonium Ferrous Sulfate Titration and ICP.: This paper discusses the analytical methods for determining ferromanganese and ferrosilicon using ammonium iron(II) sulfate titration and inductively coupled plasma (ICP). The study underscores the compound′s role in precise quantitative analysis in metallurgical processes (Modern Analytical Chemistry Research, 2020).
アナリシスノート
Assay (manganometric): 99.0 - 101.5 %
pH-value (5 %; water): 3.0 - 5.0
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.002 %
Iron(III)-salts (Fe³⁺): ≤ 0.02 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.01 %
Mn (Manganese): ≤ 0.05 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.003 %
Correspons to ISO
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5