Merck
R7385
Sigma-Aldrich
ホスホラミドン 二ナトリウム塩
powder, ≥97% (HPLC)
別名:
N-(α-ラムノピラノシルオキシヒドロキシホスフィニル)-Leu-Trp 二ナトリウム塩, N-(α-ラムノピラノシルホスホノ)-L-ロイシル-L-トリプトファン 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H32N3Na2O10P
CAS番号:
分子量:
587.47
Beilstein:
8105669
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
product name
ホスホラミドン 二ナトリウム塩, ≥97% (HPLC)
由来生物
Streptomyces sp.
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].CC(C)C[C@H](NP([O-])(=O)O[C@@H]1O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C([O-])=O
InChI
1S/C23H34N3O10P.2Na/c1-11(2)8-16(26-37(33,34)36-23-20(29)19(28)18(27)12(3)35-23)21(30)25-17(22(31)32)9-13-10-24-15-7-5-4-6-14(13)15;;/h4-7,10-12,16-20,23-24,27-29H,8-9H2,1-3H3,(H,25,30)(H,31,32)(H2,26,33,34);;/q;2*+1/p-2/t12-,16-,17-,18-,19+,20+,23-;;/m0../s1
InChI Key
OQKHVXFOYFBMDJ-ODIUWQMJSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホスホラミドン [N-(α-ラムノピラノシル-オキシヒドロキシホスフィニル)-Leu-Trp]は、数種の可溶性亜鉛メタロプロテアーゼに対する競合的阻害物質です。[1]ホスホロアミダートは、Streptomyces tanashiensisにより自然に産生されます。[2]
アプリケーション
ホスホラミドン二ナトリウム塩は、次の用途で使用されています。
  • ネプリライシン(NEP)阻害剤として。アミロイドβ(Aβ)の取り込みおよび消化において。[3]
  • ケラチナーゼ活性に対するその作用を研究するために。[4]
  • 野生型マウス由来初代ミクログリア細胞を処理するため。[5]
ホスホラミドンはメタロ-エンドペプチダーゼインヒビターとして同定されたことから、メタロ-エンドペプチダーゼのエンドセリン変換酵素の特性評価に利用されました。ホスホラミドンはβ-アミロイドタンパク質の産生を増加させますが、アミロイド前駆体タンパク質の産生は増加させないことから、アルツハイマー病での異常なアミロイドのプロセシングはメタロ-エンドペプチダーゼによるものである可能性があります。
生物化学的/生理学的作用
ホスホラミドンは、テルモリシンおよび他のメタロエンドペプチダーゼの強力な阻害物質です。ホスホラミドンは哺乳類のエンケファリナーゼを強く阻害しますが、トリプシン、パパイン、ケモトリプシン、ペプシンは阻害しません。コラゲナーゼを弱く阻害します。
ホスホラミドンは、膜内在性タンパク質である亜鉛メタロプロテアーゼ、ZMPSTE24を阻害できます。[1]サーモリシンを阻害できます。[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R7385-BULK:
R7385-5MG-KC:
R7385-1MG:
R7385-.5MG:
R7385-VAR:
R7385-25MG:
R7385-10MG:
R7385-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
SIRT1 facilitates amyloid beta peptide degradation by upregulating lysosome number in primary astrocytes
Li MZ, et al.
Neural Regeneration Research, 13(11), 2005-2005 (2018)
J R Wu-Wong et al.
Molecular pharmacology, 44(2), 422-429 (1993-08-01)
Endothelin (ET) is generated from prepro-ET by dibasic pair proteolysis, followed by specific proteolytic cleavage between Trp21 and Val22. Currently, intense research efforts are focused on the investigation of a metalloprotease-like ET-converting enzyme that is inhibited by phosphoramidon but not
Deacetylation of TFEB promotes fibrillar A beta degradation by upregulating lysosomal biogenesis in microglia
Bao J, et al.
Protein & cell, 7(6), 417-433 (2016)
Phosphoramidon inhibits the integral membrane protein zinc metalloprotease ZMPSTE24
Goblirsch BR, et al.
Acta crystallographica. Section D, Structural biology, 74(Pt 8), 739-739 (2018)
Christoph Nicolaus et al.
Journal of ethnopharmacology, 196, 94-103 (2016-12-14)
Calendula officinalis (pot marigold) flower extracts have a long-lasting tradition in ethnopharmacology. Currently, the European Medicines Agency (EMA) has approved its lipophilic and aqueous alcoholic extracts as traditional medicinal products for the treatment of minor inflammation of the skin and