Merck
S4760
Sigma-Aldrich
N-スクシニル-Ala-Ala-Ala-p-ニトロアニリド
elastase substrate, chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
別名:
N-スクシニル-L-アラニル-L-アラニル-L-アラニン4-ニトロアニリド, N-スクシニル-トリ-L-アラニン 4-ニトロアニリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H25N5O8
CAS番号:
分子量:
451.43
Beilstein:
2928351
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
N-スクシニル-Ala-Ala-Ala-p-ニトロアニリド, elastase substrate
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H25N5O8/c1-10(20-15(25)8-9-16(26)27)17(28)21-11(2)18(29)22-12(3)19(30)23-13-4-6-14(7-5-13)24(31)32/h4-7,10-12H,8-9H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,28)(H,22,29)(H,23,30)(H,26,27)/t10-,11-,12-/m0/s1
InChI Key
GVUGADOWXGKRAE-SRVKXCTJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-スクシニル-Ala-Ala-Ala-p-ニトロアニリドは、キモトリプシン様セリン・プロテアーゼ、膵エラスターゼおよびセリン・エンドペプチダーゼの色原性基質です。
アプリケーション
N-スクシニル-Ala-Ala-Ala-p-ニトロアニリドは、
  • 凍結乾燥したミミズの線維素溶解酵素群のエラスターゼ活性のスクリーニング
  • ヒツジ乳中のエラスターゼ活性の定量化
  • セリン・プロテアーゼ阻害アッセイでのミツバチ阻害剤のスクリーニング用基質として使用されています。
基質
エラスタ-ゼの基質。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4760-BULK:
S4760-VAR:
S4760-100MG:
S4760-5MG:
S4760-25MG:
S4760-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Role of endogenous enzymes in proteolysis of sheep milk
Albenzio M, et al.
Journal of Dairy Science, 92(1), 79-86 (2009)
Ning Xu et al.
Frontiers in microbiology, 8, 1834-1834 (2017-10-07)
During parasite infection, serine protease inhibitors secreted by parasites play important roles in suppressing host defenses. However, the mechanism of immune regulation is unclear. In this study, a serpin gene from
Ulvi Kahraman Gürsoy et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 9(9) (2020-09-19)
Aim was to profile salivary total protease, Porphyromonas gingivalis gingipain, and neutrophil elastase activities in relation to the resolution of periodontal inflammation, salivary macrophage-derived chemokine (MDC), and macrophage inflammatory protein-1α concentrations. Nonsurgical periodontal treatment was performed in 24 periodontitis patients
V J Uitto et al.
Journal of clinical periodontology, 23(1), 30-37 (1996-01-01)
The study was designed to find out whether oral elastase activity could be used as a simple biochemical indicator of periodontal health. Both stimulated whole saliva and water rinse samples were collected from subjects with different degrees of adult periodontitis
SEP-1-a subtilisin-like serine endopeptidase from germinated seeds of Hordeum vulgare L. cv. Morex
Fontanini D and Jones BL
Planta, 215(6), 885-893 (2002)
資料
Enzyme Explorer Product Application Index for Elastase. Leukocyte elastase is a 29KDa serine endoprotease of the Proteinase S1 Family. It exists as a single 238 amino acid-peptide chain with four disulfide bonds.
プロトコル
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.