Merck
E7885
Sigma-Aldrich
エラスターゼ ブタ膵臓由来
lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
エラスターゼ ブタ膵臓由来, 膵臓ペプチダーゼ E
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.75
由来生物
Porcine
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥4 units/mg protein
分子量
25.9 kDa
包装
pkg of 1 μmol
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
pH
8
適合性
suitable for
その他の活性
Trypsin ≤50 BAEE units/mg protein
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エラスターゼは、240のアミノ酸残基から成り、4つのジスルフィド架橋を含む、単一のポリペプチド鎖です。分子質量は約25.9 kDaです。この酵素は不活性の酵素前駆体であるプロエラスターゼとして合成され、これがトリプシンによりN末端基でタンパク質限定加水分解されることにより、活性型に変換されます。
アプリケーション
ブタ膵臓由来のエラスターゼは、
  • 細胞培養技法
  • ELISA技法といった用途に使用されます。
  • エラスターゼ阻害活性のアッセイに使用されます。
生物化学的/生理学的作用
エラスターゼはエラスチン(特異的な弾性線維タンパク質)を加水分解し、ヘモグロビン、カゼイン、フィブリンを消化します。
伸長過程に関与する組織のマトリックス構成成分であるエラスチンを分解する酵素です。広範な特異性を有するセリン・プロテアーゼです。小分子量の疎水性アミノ酸、例えばイソロイシン (Ile)、グリシン (Gly)、アラニン (Ala)、セリン (Ser)、バリン (Val)、およびロイシン (Leu)などのカルボキシル側でタンパク質を切断します。この酵素は、アミドおよびN-ベンゾイル-L-アラニン・メチル・エステルなどのエステルも加水分解します。
包装
タンパク質含有量に基づくパッケージ・サイズ
単位の定義
1unitは、pH 8.0、25°Cで1分間に1.0 μmolのN-サクシニル-L-Ala-Ala-Ala-p-ニトロアニリドを加水分解する酵素量です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
E7885-10MG:
E7885-BULK:
E7885-VAR:
E7885-1MG:
E7885-20MG:
E7885-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P Hamet et al.
The Journal of biological chemistry, 264(21), 12364-12369 (1989-07-25)
The induction of cyclic GMP formation in target tissues, i.e. vascular smooth muscle and endothelial cells, by atrial natriuretic factor is followed by its egression into plasma and urine. Since the extracellular appearance of this cyclic nucleotide is used as
F Seibold et al.
Gut, 32(10), 1192-1197 (1991-10-01)
The presence of antibodies against pancreatic juice (PAB) in patients with Crohn's disease has recently been reported. In our study sera from 273 patients with inflammatory bowel disease (222 with Crohn's disease, 51 with ulcerative colitis) have been examined for
Yoshiyuki Okumura et al.
Nihon Ishinkin Gakkai zasshi = Japanese journal of medical mycology, 48(1), 13-18 (2007-02-09)
The amino acid sequence of elastase inhibitor, AFLEI, isolated from Aspergillus flavus was determined by the Edman sequencing procedure of peptides derived from digests utilizing clostripain. A molecular weight of 7,525.8 was observed by TOF-MS. AFLEI contained 68 amino acid
Adrien Lupieri et al.
Cardiovascular research, 116(2), 438-449 (2019-05-21)
Defects in efficient endothelial healing have been associated with complication of atherosclerosis such as post-angioplasty neoatherosclerosis and plaque erosion leading to thrombus formation. However, current preventive strategies do not consider re-endothelialization in their design. Here, we investigate mechanisms linking immune
Hao Li et al.
Nature communications, 11(1), 3218-3218 (2020-06-27)
Unruptured intracranial aneurysm (UIA) is a life-threatening cerebrovascular condition. Whether changes in gut microbial composition participate in the development of UIAs remains largely unknown. We perform a case-control metagenome-wide association study in two cohorts of Chinese UIA patients and control
プロトコル
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Chromatograms
application for HPLC