Merck
S7632
Sigma-Aldrich
N-サクシニル-Ala-Ala-Val-Ala p-ニトロアニリド
protease substrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H34N6O9
CAS番号:
分子量:
550.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
DMF: 10 mg/mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C24H34N6O9/c1-12(2)20(24(37)27-14(4)22(35)28-16-6-8-17(9-7-16)30(38)39)29-23(36)15(5)26-21(34)13(3)25-18(31)10-11-19(32)33/h6-9,12-15,20H,10-11H2,1-5H3,(H,25,31)(H,26,34)(H,27,37)(H,28,35)(H,29,36)(H,32,33)
InChI Key
IYHHIHIBYVIDMJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Npy(109648)
詳細
N-スクシニル-Ala-Ala-Val-Ala-p-ニトロアニリドは、プロテアーゼ、エラスターゼ、およびスブチリシンの色原性および合成ペプチド基質です。
アプリケーション
N-スクシニル-Ala-Ala-Val-Ala p-ニトロアニリドは、以下に使用される合成ペプチドの基質として使用されています:
  • Bacillus pumilusアルカリプロテアーゼ(DHAP)
  • 中温性スブチリシンCarlsberg(sC)による野生型および変異型sCの加水分解活性の評価
  • Pseudoalteromonas arctica寒冷活性プロテアーゼ(Pro21717)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S7632-25MG:
S7632-10MG:
S7632-BULK:
S7632-VAR:
S7632-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Min-Yuan Wan et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 159(2), 394-403 (2009-01-10)
An alkaline protease (DHAP) from Bacillus pumilus has shown great potential in hide dehairing. To get better insights on its catalytic properties for application, the substrate specificity and thermostability were investigated using five natural proteins and nine synthetic peptides. The
William R Swindell et al.
The Journal of investigative dermatology, 140(3), 602-614 (2019-08-30)
Zingerone (Z) is a phenolic alkanone derived from natural sources with anti-inflammatory and antioxidant effects. Acetyl zingerone (AZ) is a recently designed molecule that shares structural features with Z but is expected to have improved stability and antioxidant function. This
Semra Kocabiyik et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 70(1), 126-134 (2006-01-24)
An intracellular serine protease produced by Thermoplasma (Tp.) volcanium was purified using a combination of ammonium sulfate fractionation, ion exchange, and alpha-casein agarose affinity chromatography. This enzyme exhibited the highest activity and stability at pH 7.0, and at 50 degrees