Merck
T3824
Sigma-Aldrich
チロシナーゼ from mushroom
lyophilized powder, ≥1000 unit/mg solid
別名:
カテコールオキシダーゼ, ポリフェノールオキシダーゼ, モノフェノール, ジヒドロキシフェニルアラニン:酸素オキシドレダクターゼ, モノフェノールモノオキシゲナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
fungus (mushroom)
形状
lyophilized powder
比活性
≥1000 unit/mg solid
分子量
119.5 kDa by electrophoresis
128 kDa by sedimentation velocity diffusion
133 kDa by LS
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チロシナーゼは、カテコールとクレゾールに対して活性を示す、銅含有オキシダーゼです。 チロシナーゼがチロシンをジヒドロキシフェニルアラニン(DOPA)に変換すると、DOPAが重合してメラニンが生成されます。チロシナーゼは、褐変反応に関与しています。 本酵素は、芳香族基質に対する 2 つの結合サイトと、酸素-銅に対する異なる結合サイトを持っていることが報告されています。
等電点(pI):4.7~5
至適pH:6~7
分子量:128 kDa(沈降速度の拡散係数から), 133 kDa(光散乱測定法から), 119.5 kDa(電気泳動法から)
チロシナ-ゼは銅を含むオキシダ-ゼで、カテコ-ル類とクレゾ-ルの両方に対する活性を有します。褐変反応に関与します。本酵素は芳香族基質の結合部位2か所と、それとは別の酸素-銅結合部位1か所を持つと報告されています。銅はおそらくCu(I)で、不活性化はCu(II)への酸化を伴います。
アプリケーション
チロシナーゼ活性は、色素増加症の治療薬の開発に関する研究において評価されています。 チロシナーゼはまた、パキスタンの試験集団において、眼皮膚白皮症フェノタイプを調べる研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
チロシンをL-DOPAに、チラミンをド-パミンに変換します。
物性
等電点(pI): 4.7 ~ 5
至適 pH は 6 ~ 7 です
分子量: 沈降速度拡散法では 128 kDa、光波散乱計測では 133 kDa、電気泳動では 119.5 kDa です。
単位の定義
1ユニットは、L-チロシンを含む3 mLの反応混合液において、pH 6.5、25°C、1分間に、ΔA280を0.001とする酵素量です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T3824-250KU:
T3824-25KU:
T3824-50KU:
T3824-BULK:
T3824-500KU:
T3824-1MU:
T3824-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shilpi Goenka et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(16) (2020-08-13)
Previous studies have reported that estrogen hormone promotes melanogenesis while progesterone inhibits it. A selective estrogen receptor modulator (SERM), tamoxifen, has been shown to promote melanogenesis; however, to date, there have been no reports on the effects of a selective
Ching-Yi Lien et al.
TheScientificWorldJournal, 2014, 409783-409783 (2014-08-20)
We investigated the kinetics of 4N-acetyl-pentapeptides, Ac-P1, Ac-P2, Ac-P3, and Ac-P4, regarding inhibition of mushroom tyrosinase activity. The peptides sequences of Ac-P1, Ac-P2, Ac-P3, and Ac-P4 were Ac-RSRFK, Ac-KSRFR, Ac-KSSFR, and Ac-RSRFS, respectively. The 4N-acetyl-pentapeptides were able to reduce the
Thomas J Jaworek et al.
Orphanet journal of rare diseases, 7, 44-44 (2012-06-28)
Oculocutaneous albinism (OCA) is caused by a group of genetically heterogeneous inherited defects that result in the loss of pigmentation in the eyes, skin and hair. Mutations in the TYR, OCA2, TYRP1 and SLC45A2 genes have been shown to cause
Tyrosinase inhibitory effects and inhibition mechanisms of nobiletin and hesperidin from citrus peel crude extracts.
Zhang, et al.
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 22, 83-90 (2019)
Neda Rafat et al.
Biosensors, 11(11) (2021-11-26)
A novel, integrated experimental and modeling framework was applied to an inhibition-based bi-enzyme (IBE) electrochemical biosensor to detect acetylcholinesterase (AChE) inhibitors that may trigger neurological diseases. The biosensor was fabricated by co-immobilizing AChE and tyrosinase (Tyr) on the gold working