Merck
K3125
Sigma-Aldrich
コウジ酸
≥98.5% (HPLC), powder, tyrosinase inhibitor
別名:
2-ヒドロキシメチル-5-ヒドロキシ-γ-ピロン, 5-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-4H-ピラン-4-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O4
CAS番号:
分子量:
142.11
Beilstein:
120895
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
コウジ酸,
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
フォーム
powder
mp
152-155 °C (lit.)
SMILES記法
OCC1=CC(=O)C(O)=CO1
InChI
1S/C6H6O4/c7-2-4-1-5(8)6(9)3-10-4/h1,3,7,9H,2H2
InChI Key
BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
コウジ酸は以下に用いられています:
  • モルモット色素性遠視(PH)におけるチロシナーゼ阻害剤として
  • チロシナーゼ阻害スクリーニングのための参照阻害標品として
  • B16F10 メラノーマ細胞におけるチロシン阻害の陽性対照として
生物化学的/生理学的作用
コウジ酸はある種のカビなど、たとえば Aspergillus 属、Acetobacter 属および Penicillium 属から得られます。チロシナーゼ酵素を阻害することにより、メラニンの生成を止めます。コウジ酸は美白化粧品の調製に用いられます。しかし、コウジ酸の使用は最小限に抑えられています、なぜなら長期保存中にその不安定で細胞毒性を持つ性質により皮膚炎を誘発するからです。コウジ酸は抗酸化物質であり、またマンガンや亜鉛とキレートを生成することにより放射線防護効果を引き出します。
チロシナ-ゼ阻害剤です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
K3125-250MG:
K3125-VAR:
K3125-BULK:
K3125-10G:
K3125-1G:
K3125-5G:
K3125-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects of the Tyrosinase-Dependent Dopaminergic System on Refractive Error Development in Guinea Pigs
Jiang L, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 59(11), 4631-4638 (2018)
Ka-Heng Lee et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(8), 3195-3200 (2009-04-11)
A series of 46 curcumin related diarylpentanoid analogues were synthesized and evaluated for their anti-inflammatory, antioxidant and anti-tyrosinase activities. Among these compounds 2, 13 and 33 exhibited potent NO inhibitory effect on IFN-gamma/LPS-activated RAW 264.7 cells as compared to L-NAME
Kojic acid and its manganese and zinc complexes as potential radioprotective agents
Emami S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 17(1), 45-48 (2007)
Xiao Hu et al.
Journal of natural products, 75(1), 82-87 (2011-12-15)
Two novel 2-arylbenzofuran dimers, morusyunnansins A and B (1 and 2), two new biflavonoids, morusyunnansins C and D (3 and 4), two new flavans, morusyunnansins E and F (5 and 6), and four known flavans (7-10) were isolated from the
Wei Yi et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(9), 4330-4335 (2011-07-23)
Melanin play a major role in human skin protection and their biosynthesis is vital. Due to their color, they contribute to the skin pigmentation. Tyrosinase is a key enzyme involved in the first stage of melanin biosynthesis, it catalyzes the