Merck
M4135
Sigma-Aldrich
α-メラノサイト刺激ホルモン
≥97% (HPLC)
別名:
α-MSH, α-メラノトロピン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C77H109N21O19S
CAS番号:
分子量:
1664.88
Beilstein:
741840
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物:
synthetic (organic)
フォーム:
powder
アッセイ:
≥97% (HPLC)
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C77H109N21O19S/c1-42(2)64(65(79)106)97-75(116)61-20-13-30-98(61)76(117)54(18-10-11-28-78)88-62(103)38-85-66(107)57(34-46-36-84-50-17-9-8-16-49(46)50)94-67(108)51(19-12-29-83-77(80)81)89-70(111)55(32-44-14-6-5-7-15-44)92-72(113)58(35-47-37-82-41-86-47)95-68(109)52(25-26-63(104)105)90-69(110)53(27-31-118-4)91-74(115)60(40-100)96-71(112)56(33-45-21-23-48(102)24-22-45)93-73(114)59(39-99)87-43(3)101/h5-9,14-17,21-24,36-37,41-42,51-61,64,84,99-100,102H,10-13,18-20,25-35,38-40,78H2,1-4H3,(H2,79,106)(H,82,86)(H,85,107)(H,87,101)(H,88,103)(H,89,111)(H,90,110)(H,91,115)(H,92,113)(H,93,114)(H,94,108)(H,95,109)(H,96,112)(H,97,116)(H,104,105)(H4,80,81,83)/t51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,64-/m0/s1
InChI Key
WHNFPRLDDSXQCL-UAZQEYIDSA-N
遺伝子情報
human ... POMC(5443)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Ac-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH2
詳細
α-メラノサイト刺激ホルモン(α-MSH)はトリデカペプチドであり、ほとんどが脳、下垂体および循環器の細胞によって産生されます。炎症性サイトカインまたはケラチン生成細胞およびメラノサイトのようなUV光誘発上皮細胞はα-MSHを合成し排出します。プロオピオメラノコルチン(POMC)はα-メラノサイト刺激性ホルモン(α-MSH)産生の前駆体として働きます。
アプリケーション
α-メラノサイト刺激ホルモン(α-MSH)は、以下の研究に使用されています:
  • α-MSHは行動的研究のためマウスに脳室内注射されています。
  • 定常Nb2リンパ節リンパ腫細胞の成長に対するα-MSHの影響の測定。
  • 分化脂肪細胞の一次培養におけるレプシン分泌に対するα-MSHの影響の測定。
  • α-MSHは、 マウス黒色腫細胞株由来B16-F1細胞のメラニン産生を促進します。
生物化学的/生理学的作用
α-メラノサイト刺激ホルモン(α-MSH)は、炎症性サイトカインインターロイキン-1(IL-1)、腫瘍壊死因子(TNF)-α、および免疫システムの様々な細胞で発現されるIL-6の産生と活性を下方制御することによって抗炎症剤として作用します。α-MSHは炎症に関連する窒素酸化物の生なも制御します。α-MSHは、TNFおよび他の炎症性物質によって誘発される核因子-κ;B (NF-κ;B)-依存性遺伝子転写およびNF-κ;B経路を阻害します。このα-MSHの活性は、環状アデノシンモノホスファターゼ(cAMP)の産生およびタンパク質キナーゼA(PKA)酵素の活性化を介して仲介されます。α–MSHは、炎症性疾患、AIDS(後天性免疫不全症候群)におけるヒト免疫不全ウイルス(HIV)の複製、および敗血性ショックなどのNF-κ;Bの活性化の結果生じる様々な症状の強力な治療薬として働きます。α-MSHは動物のメラニン産生に重要な役割を果たします。α-MSHは皮膚の炎症や増殖過剰皮膚疾患などいくつかの皮膚疾患の発生を制御します。
メラニン形成刺激ホルモンであり、学習と記憶を促進します。炎症・免疫反応や末梢神経の再生に影響を及ぼします。
両生類~ヒトにおいて、皮膚の色素沈着を生じさせる下垂体ホルモンです。哺乳類では、学習、注意、記憶に対して行動的影響を及ぼすこともあります。
抗体吸着処理
Ac-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH2
関連事項
ACTH 1-13から誘導されます。
その他情報
0.1%TFA水溶液からの凍結乾燥
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M4135-5MG-PW:
M4135-1MG:
M4135-VAR:
M4135-1MG-PW:
M4135-5MG:
M4135-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Regulation of adipose tissue leptin secretion by alpha-melanocyte-stimulating hormone and agouti-related protein: further evidence of an interaction between leptin and the melanocortin signalling system.
Hoggard N
Journal of Molecular Endocrinology, 32(1), 145-153 (2004)
Effects of Egg Shell Membrane Hydrolysates on UVB-radiation-induced Wrinkle Formation in SKH-1 Hairless Mice.
Jin Hee Yoo
Korean journal for food science of animal resources, 35(1), 58-70 (2015)
Prolactin-stimulated growth of cell cultures established from malignant Nb rat lymphomas.
Gout PW
Cancer Research, 40(7), 2433-2436 (1980)
The role of alpha-melanocyte-stimulating hormone in cutaneous biology.
Luger TA
The Journal of Investigative Dermatology. Symposium Proceedings / The Society for Investigative Dermatology, Inc. [and] European Society for Dermatological Research, 2(1), 87-93 (1997)
Alpha-melanocyte-stimulating hormone inhibits the nuclear transcription factor NF-kappa B activation induced by various inflammatory agents.
Manna SK and Aggarwal BB
Journal of Immunology, 161(6), 2873-2880 (1998)