製品名
インターロイキン-6 ヒト, IL-6, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥97% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
0.2-2.0 ng/mL ED50/EC50
品質
endotoxin tested
分子量
26 kDa
包装
pkg of 10 and 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1.000 EU/μg
色
white
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL6(3569)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I1395-50UG:
I1395-50UG-PW:
I1395-10UG:
I1395-10UG-PW:
I1395-BULK:
I1395-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The Interleukins comprise a disparate group of cytokines and growth factors that are produced by and released from leukocytes. Interleukin-1β (1L-1β) is released primarily from stimulated macrophages and monocytes and plays a key role in inflammatory and immune responses and may induce anti-tumor immunity.