製品名
インターロイキン-1α ヒト, IL-1α, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
フォーム
lyophilized powder
品質
endotoxin tested
分子量
~17 kDa
包装
pkg of 2 and 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL1A(3552)
詳細
アプリケーション
- ヒト結腸直腸腺癌細胞における作用を検討するため
- 原発性ヒト胎児網膜色素上皮(hfRPE)細胞を刺激するため
- ヒトTHP-1単球を予備刺激するため
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I2778-VAR:
I2778-2UG-PW:
I2778-2UG:
I2778-10UG:
I2778-10UG-PW:
I2778-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The Interleukins comprise a disparate group of cytokines and growth factors that are produced by and released from leukocytes. Interleukin-1β (1L-1β) is released primarily from stimulated macrophages and monocytes and plays a key role in inflammatory and immune responses and may induce anti-tumor immunity.