Merck
T7539
Sigma-Aldrich
腫瘍壊死因子-α マウス由来
≥95%, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
別名:
mTNF-α, TNF-α
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
製品名
腫瘍壊死因子-α マウス由来, TNF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
有効性
0.01-0.5 ng/mL EC50
分子量
17 kDa
包装
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg protein endotoxin
white
溶解性
water: soluble
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Tnf(21926)
アプリケーション
マウスの腫瘍壊死因子-αは、強力な炎症性サイトカインで、以下の用途で使用されています:
  • MS1内皮細胞の活性化
  • 脂肪細胞における脂質分解の誘導
  • インターロイキン(IL)-6およびIL-8の遺伝子制御におけるリガンド結合および非結合のグルココルチコイド受容体(GR)に及ぼす影響の検討
生物化学的/生理学的作用
腫瘍壊死因子-α (TNF-α) 別名カケクチン) は26kDaの膜結合タンパク質として発現し、その後TNF-α 変換酵素 (TACE) によって切断されて可溶性の17kDaの単量体として放出され、血中でホモ三量体を形成します。TNF-αには、抗腫瘍活性、免疫調節、炎症、食欲不振、悪液質、敗血症性ショック、ウイルス複製、造血の役割があります。TNF-αは、多数の誘導剤と抑制剤を用いると多種多様な細胞で発現します。主にTNF-α、細菌 (リポポリサッカライド)、ウイルス、寄生虫、マイトジェン、他のサイトカインなどの免疫学的負荷に反応して、マクロファージにより産生されます。TNF-α は多くの形質転換細胞 (その同名の活性) にとって細胞毒性となりますが、正常な2倍体細胞では増殖 (繊維芽細胞)、分化 (骨髄系細胞) または活性化 (好中球) を刺激することができます。 TNF-α は、DNAウイルスとRNAウイルスのいずれに対しても抗ウイルス作用を示し、数種類の他のサイトカインの産生も誘発します。TNF-αは抗腫瘍薬として治験で用いられていますが、Sigmaのサイトカイン、増殖因子およびホルモン製品は研究目的のみの使用となります。TNF-α と関連分子のTNF-β (LT-α) は、28%のアミノ酸配列が同一となる構造的に近い相同性を有し、共に同一のTNF受容体 (TNFR1とTNFR2) を活性化します。 マウスとヒトのTNF-α では、79%のアミノ酸配列が同一です。ヒトのTNF-α とは異なり、マウス型はグリコシル化されています。
腫瘍壊死因子-αは、カケクチンとしても知られており、26 kDaの膜結合型タンパク質として発現します。その後TNF-α変換酵素(TACE)による切断を受けて可溶型17 kDa単量体が放出され、循環中でホモ三量体を形成します。TNF-αは、抗腫瘍活性、免疫調節、炎症、食欲低下、悪液質、敗血症性ショック、ウイルス複製、造血などに関与します。TNF-αは、多くの形質転換細胞に対して細胞傷害性を示しますが、正常な2倍体細胞では、増殖(線維芽細胞)、分化(骨髄系細胞)、活性化(好中球)を刺激します。またTNF-αは、DNAウイルス、RNAウイルスの両者に対して抗ウイルス作用を示し、他の様々なサイトカインの産生を誘導します。
単位の定義
1 unitは、L929 細胞に最大半量の溶解を誘導するのに必要な量に相当します。
物理的形状
凍結乾燥品(10 mMリン酸ナトリウム、pH 7.5)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T7539-10UG:
T7539-50UG:
T7539-50UG-PW:
T7539-BULK:
T7539-10UG-PW:
T7539-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Relative contribution of adipose triglyceride lipase and hormone-sensitive lipase to tumor necrosis factor-$\alpha$ (TNF-$\alpha$)-induced lipolysis in adipocytes
Yang X, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(47), 40477-40485 (2011)
SDF-1--CXCR4 differentially regulates autoimmune diabetogenic T cell adhesion through ROBO1--SLIT2 interactions in mice
Glawe JD, et al.
Diabetologia, 56(10), 2222-2230 (2013)
Glucocorticoid-independent repression of tumor necrosis factor (TNF) $\alpha$-stimulated interleukin (IL)-6 expression by the glucocorticoid receptor a potential mechanism for protection against an excessive inflammatory response
Verhoog NJD, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(22), 19297-19310 (2011)
Jing Deng et al.
Molecular and cellular biology, 24(23), 10161-10168 (2004-11-16)
Numerous stressful conditions activate kinases that phosphorylate the alpha subunit of translation initiation factor 2 (eIF2alpha), thus attenuating mRNA translation and activating a gene expression program known as the integrated stress response. It has been noted that conditions associated with
Matteo Cornaglia et al.
Analytical chemistry, 86(16), 8213-8223 (2014-07-30)
We describe the concept of magnetic particle-scanning for on-chip detection of biomolecules: a magnetic particle, carrying a low number of antigens (Ag's) (down to a single molecule), is transported by hydrodynamic forces and is subjected to successive stochastic reorientations in
資料
Lipid Induced Insulin Resistance