安全性情報
SRP3171
Sigma-Aldrich
TGF-β 3-E. coli ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
形質転換増殖因子β3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
≤0.05 ng/mL ED50
分子量
25.0 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TGFB3(7043)
詳細
遺伝子TGF-β3(形質転換増殖因子β 3)は、ヒト染色体14q24.3にマッピングされています。3つの哺乳類アイソフォームであるTGF-β、TGF-β1、β2、β3は、同様の生物学的反応を誘発します。TGF-βタンパク質は、110~140アミノ酸の成熟したカルボキシ末端領域を生成するために切断される前駆体分子となっています。それらは、主に細胞表面および細胞外マトリックスに保存される潜在的な複合体として分泌されます。潜在的複合体からの生物学的に活性なTGF-βアイソフォームの放出は、複合体のタンパク質分解プロセシングおよび/またはトロンボスポンジン-1などのタンパク質による構造変化の誘発を伴います。組換えTGF-β3は、単一のジスルフィド結合と連結された2つの同一の112アミノ酸ポリペプチド鎖から構成される25.0 kDaのタンパク質です。
アプリケーション
TGF-β3(トランスフォーミング増殖因子β 3)ヒトは、間質細胞の軟骨形成分化用の培地に使用されています。スキャフォールドへの一次ヒト皮膚線維芽細胞の接着を可能にする培地に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
TGF-β(形質転換成長因子β)の3つの哺乳類アイソフォームであるTGF-β1, β2, β3は、細胞増殖、成長、分化および運動性、ならびに細胞外マトリックスの合成と沈着を制御する多機能性サイトカインです。これらは、胚形成、組織再構築および創傷治癒など様々な生理学的プロセスに関与しています。TGF-β3は、精巣における主なTGF-βであり、血液精巣関門活性を制御します。この遺伝子の多型は、男性の不妊症に関連している可能性があります。Arg300の位置にある遺伝子のヘテロ接合変異は、TGF-βシグナル伝達の増加と関連している可能性があり、この増加はMarfan症候群およびLoeys-Dietz症候群と表現型の重複を伴う障害につながります。TGF-β3は、間葉系幹細胞(MSC)媒介の線維芽細胞増殖の阻害に関与し、皮膚線維症を減少させます。
シーケンス
ALDTNYCFRN LEENCCVRPL YIDFRQDLGW KWVHEPKGYY ANFCSGPCPY LRSADTTHST VLGLYNTLNP EASASPCCVP QDLEPLTILY YVGRTPKVEQ LSNMVVKSCK CS
物理的形状
0.1%TFAからの凍結乾燥
再構成
開く前にバイアルを遠心してください。水で0.1~1.0 mg/mLの濃度に復元調製します。ボルテックスをしてはなりません。この溶液は2~8°Cで最大1週間保存できます。長期保存する場合は、安定剤を含有する緩衝液(例:0.1%BSA)でさらに希釈し、ワーキングアリコートにして-20°C~-80°Cで保存することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3171-10UG:4548173925516
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Identification of appropriate reference genes for human mesenchymal cells during expansion and differentiation.
Amable PR
PLoS ONE, 8, e73792-e73792 (2013)
TGF?3 (TGFB3) polymorphism is associated with male infertility.
Drozdzik M
Scientific Reports, 5 (2015)
Mesenchymal stem cells suppress fibroblast proliferation and reduce skin fibrosis through a TGF-?3-dependent activation.
Wu Y
The International Journal of Lower Extremity Wounds, 14, 50-62 (2015)
The type 1 repeats of thrombospondin 1 activate latent transforming growth factor-beta.
Schultz-Cherry S
The Journal of Biological Chemistry, 269, 26783-26788 (1994)
Mesenchymal stromal cell proliferation, gene expression and protein production in human platelet-rich plasma-supplemented media.
Amable PR
PLoS ONE, 9, e104662-e104662 (2014)