Merck
H8541
Sigma-Aldrich
トランスフォーミング増殖因子-β1 ヒト
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
TGF-β1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
製品名
トランスフォーミング増殖因子-β1 ヒト, TGF-β1, Xeno-free, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤0.5 ng/mL EC50
品質
endotoxin tested
分子量
dimer 25 kDa (non-glycosylated)
包装
pkg of 5 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
-10 to -25°C
遺伝子情報
human ... TGFB1(7040)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TGFB1遺伝子は、ヒト染色体19q13.2にマッピングされ、25 kDaのペプチドをコードします。TGF-ß1ポリペプチドは、疎水性シグナル配列、プロ領域および成熟ペプチドを有する前駆体として産生されます。四塩基性切断部位で前駆体が切断されて、カルボキシ末端の112アミノ酸の単量体(モノマー)が生成します。Tgfb1の生物学的な活性型は、ジスルフィド結合ホモ二量体(ダイマー)として存在します。
アプリケーション
以下の用途に、Transforming Growth Factor(トランスフォーミング増殖因子)-β1 (TGF-β)ヒトが使用されています:
  • 形質転換(トランスフォーミング)増殖因子-β シグナル伝達を伴うPDGFRB(血小板由来増殖因子受容体β)の発現を研究するために。
  • ヒト胎児肺線維芽細胞株の肺線維症を刺激することにより、圧力センサー内蔵のマイクロ流体デバイスを用いて生細胞層の面内弾性をさらに測定するために。
  • HTRA1(高温要件A1)に影響されるWnt標的遺伝子に及ぼすTGF-βの効果を研究するために。
生物化学的/生理学的作用
TGF-β1は、様々な細胞種の細胞増殖、分化および他の機能に影響を与えることができる多機能性ペプチドです。形質転換された組織および非腫瘍性組織は、形質転換増殖因子を放出し、基本的にすべての細胞が特定のTGF-β1受容体を保有しています。一般に、間葉系起源の細胞はTGF-β1;によって刺激されるようにみえる一方で、肝細胞、TおよびBリンパ球、ケラチノサイトならびに多くの上皮細胞はペプチドによって阻害されます。TGF-β1は、上皮増殖因子(EGF)、血小板由来増殖因子(PDGF)、線維芽細胞増殖因子(FGF)およびT細胞増殖因子(T-CGF)と、それらの特徴的な作用を増強または拮抗することにより相互作用します。TGF-β1は、脂肪生成、筋形成、軟骨形成、骨形成、上皮細胞分化および免疫細胞機能に関与することにより、組織の成長と分化に基本的な役割を果たします。TGF-β1は、結腸直腸癌の発達と転移に関係しています。
形質転換成長因子-β1(TGF-β1)は、多くの細胞型によって産生されますが、哺乳類の血小板で最も濃縮され、そこではTGF-β1がTGF-β2の約4倍のレベルで存在することが報告されています。
物理的形状
50 mM NaOAc溶液(pH 4.5)を0.2 μmのフィルターでろ過したものを凍結乾燥。
アナリシスノート
活性は、マウスHT-2細胞(IL-2存在下でヒツジ赤血球により活性化されるBALB/c脾臓)のIL-4に誘導される増殖の用量依存的な阻害によって測定されました。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H8541-2X5UG:
H8541-VAR:
H8541-100UG:
H8541-5UG:
H8541-10UG:
H8541-100UG-PW:
H8541-5UG-PW:
H8541-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
High-Temperature Requirement A1 (Htra1) - A Novel Regulator of Canonical Wnt Signaling
Globus O, et al.
Scientific Reports, 1-12 (2017)
Interplay between TGF-? signaling and receptor tyrosine kinases in tumor development.
Shi Q and Chen YG
Science China: Life Sciences, 60(10), 1133-1114 (2017)
TGF β signalling and its role in tumour pathogenesis
Kaminska B, et al.
Acta Biochimica Polonica, 52, 329-337 (2005)
Role of TGF-? in metastatic colon cancer: it is finally time for targeted therapy.
Villalba M, et al.
Cell and Tissue Research, 370(1), 29-39 (2017)
The transforming growth factor-?1 (TGFB1) gene is associated with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
Celedon JC, et al.
Human Molecular Genetics, 13, 1649-1656 (2004)